Learn More
Invitrogen™ NA-Star™ Influenza Neuraminidase Inhibitor Resistance Detection Kit
Description
Includes
Substrat, tampon requis et accélérateur de réaction
L’ensemble de réactifs de détection de la résistance des inhibiteurs de la neuraminidase de la grippe comprend tout ce qui est nécessaire pour quantifier l’activité de la neuraminidase et la résistance des inhibiteurs de la neuraminidase dans les virus aviaires, équins, humains (types A et B) et porcins. Le protocole rapide et facile du kit et le format pratique de plaques à 96 puits le rendent idéal pour surveiller la résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase du virus de la grippe, et pour sélectionner les composés inhibiteurs à haut débit.
- Il comprend des solutions préfabriquées pour tous les réactifs requis, ce qui vous permet de normaliser les dosages et de comparer facilement les résultats entre les laboratoires
- Il offre une sensibilité jusqu’à 50 fois supérieure à celle des dosages avec le substrat fluorescent de l’acide N-acétylneuraminique de la méthylumbelliférone (MUNANA)
- Une plage dynamique de quatre ordres de grandeur vous permet de quantifier les isolats de virus sur une large gamme de concentrations virales et avec des niveaux variables d’activité de la neuraminidase sans devoir effectuer de nombreuses dilutions d’échantillons
- Un protocole rapide et facile vous permet de réaliser des dosages en moins de 1,5 heure, ce qui offre un débit de dosage rapide
Spécifications
- Cible : Neuraminidase
- Méthode de détection : Chimiluminescence optimisée
- À utiliser avec l’équipement : Luminomètre (microplaque)
- Forme : Liquide
- Compatibilité à haut débit : Compatible à haut débit
- Lecture : Point final
- Propriétés du substrat : substrat chimique
- Type de substrat : Substrat de la neuraminidase
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce kit contient le substrat enzymatique, le tampon de dosage, l’accélérateur de réaction et les microplaques. Conserver les composants du jeu de réactifs entre 2°C et 8°C. |
| Méthode de détection | Chimiluminescence optimisée |
| À utiliser avec (application) | Analyse microbiologique |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (à microplaque) |
| Type de produit | Dosage de la neuraminidase |
| Forme | Liquide |
| Format | Plaque 96 puits |
| Gamme de produits | NA-Star, NovaBright |
| Quantité | 1 kit |
| Substrat | NA-Star™ |
| Afficher plus |