Learn More
Nabumétone, Mikromol™
Code produit 17973566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973566 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973566 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0153.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nabumétone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nabumetone
CAS 42924-53-8
Noms d’analytes ou de composants Nabumetone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
Formule InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Nom IUPAC 4-(6-méthoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Quantité 500 mg
Poids de la formule 228,115 g/mol