Learn More
Dispersion Nafion™ D-521, 5 % p/p dans l’eau et le 1-propanol, capacité d’échange ≥0,92 meq/g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369777
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
25mL
500mL
Code produit. 11369777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042117.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préparation de revêtements et de films minces ; membranes d’échange de protons
Preparation of thin films and coatings; proton exchange membranes.Nafion™ D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol is used in the fabrication of thin films and coating formulations for fuel cell membranes, catalyst coatings, sensors, and a variety of electrochemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31175-20-9
Formule moléculaire C9HF17O5S
Poids moléculaire (g/mol) 544.135
Numéro MDL MFCD00132790
Clé InChI FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacity
CID PubChem 61889
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrafluoroéthène;1,1,2,2 -tétrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroéthénoxy)propan-2-yl]oxyéthanesulfonique
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nafion™ D-521 dispersion
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom ≥0.92meq/g exchange capacity
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1987
Densité 0.93 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 25 mL
Point d’éclair 24°C (75°F)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/w in water and 1-propanol