Learn More
Naftazone, Mikromol™
Description
Naftazone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naftazone |
| CAS | 15687-37-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Naftazone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H9 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2-(1-Oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-hydrazinecarboxamide, Hydrazinecarboxamide, 2-(1-oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-, 1,2-Naphthoquinone, 2-semicarbazone (8CI), 1,2-Naphthaquinone 2-semicarbazone, Etioven, Haemostop, Haemostop Injection, Karbinon, Karbinone, Mediaven, Naftazon, Naftazone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9N3O2/c12-11(16)14-13-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15/h1-6H,(H3,12,14,16)/b13-9+ |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\1/C=Cc2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | [(E)-(1-oxonaftalen-2-ilideno)amino]urea |
| Afficher plus |