Learn More
Rogo Sampaic™ Cellules de numération Nageotte
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la numération dans le liquide spinal et les urines
- Pour mesures manuelles précises
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cellule Nageotte |
| Grid Type | Double |
| Quantité | 1Each |
| Type d’échantillon | Spinal, urinaire |
| Profondeur (métrique) | 0,5mm |