Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC transparent Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Description
Effectuez de nombreuses applications non médicales grâce à la tubulure en PVC transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, qui résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Fabriquée à partir de résines et de plastifiants spéciaux de la meilleure qualité, cette tubulure est disponible en modèles 50, 100, 250 et 500. Elle est conforme à l’amendement sur les additifs alimentaires de la loi fédérale FFDCA sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, et répond également à la norme USDA et aux exigences de classe VI de la pharmacopée des États-Unis sur les matières plastiques.
Fabriquée avec des résines de la plus haute qualité et des plastifiants spéciaux —aucun matériau de remplissage ou de charge n'est ajouté.
La tubulure en PVC ne durcit pas, ne se décolore pas et résiste à un vaste spectre de produits chimiques.
Marquage toutes les 12in. pour faciliter les mesures.
Les bobines sont marquées systématiquement du D.I. et de la conformité réglementaire.
Autoclavable.
Dureté mesurée au durimètre : Shore A, 55.
Conforme aux normes légales régissant les additifs alimentaires de la FDA, de la USDA et de la classe VI de l'USP concernant les matériaux plastiques (bien que n'étant pas définie comme dispositif médical selon la classe VI de l'USP courant amendé).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à l’amendement sur les additifs alimentaires de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les produits cosmétiques ; également conforme aux normes de l’USDA et de la pharmacopée des Etats-Unis (éd. XXIII) relative aux matériaux en plas |
| Diamètre (impériale) interne | 3/32 po |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 5/32 po |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Épaisseur (impériale) | 1/32 po |
| Quantité d’emballage | 1 article de tubulure de 50 pi de long |
| Pression maximale | 21 psig at 125°F (52°C), 42 psig at 73°F (23°C) |
N'est pas destiné à un usage médical. Les tuyaux 180 et 980 en PVC Nalgene contiennent du DEHP [di (2-éthylhexyl)] phthalate, un plastifiant d'usage courant. Il est connu de l'Agence pour l'environnement de l'État de Californie que ce produit chimique a des effets cancérigènes ou toxiques pour la reproduction.