Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC transparent Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Description
Effectuez de nombreuses applications non médicales grâce à la tubulure en PVC transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, qui résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Fabriquée à partir de résines et de plastifiants spéciaux de la meilleure qualité, cette tubulure est disponible en modèles 50, 100, 250 et 500. Elle est conforme à l’amendement sur les additifs alimentaires de la loi fédérale FFDCA sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, et répond également à la norme USDA et aux exigences de classe VI de la pharmacopée des États-Unis sur les matières plastiques.
- Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
- Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
- Équivalente à la tubulure Tygon™ R-3603
- Marquée d’une plaque d’identification et de conformité réglementaire à intervalles de 12 cm pour faciliter l’identification et les mesures (sauf comme indiqué ci-dessous)
- Le coefficient de dureté est Shore A, 55
- Autoclavable/Transparente
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Le matériau est de qualité alimentaire et conforme aux réglementations USP classe VI et USDA. |
| Diamètre (impériale) interne | 5/16 po |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 7/16 po |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Épaisseur (impériale) | 1/16 po |
| Quantité d’emballage | 1 article de tubulure de 10 pi de long |
| Pression maximale | 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (52°C) |
N'est pas destiné à un usage médical. Les tuyaux 180 et 980 en PVC Nalgene contiennent du DEHP [di (2-éthylhexyl)] phthalate, un plastifiant d'usage courant. Il est connu de l'Agence pour l'environnement de l'État de Californie que ce produit chimique a des effets cancérigènes ou toxiques pour la reproduction.