Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PUR Nalgene™ 280, dia. int. 1/4
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526140
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/4 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
3/8 in
Pression maximale:
28 psig à 125°F (52°C), 56 psig à 73°F (23°C), 56 psig at 73°F
38 psig à 125°F (52°C), 76 psig à 73°F (23°C), 76 psig at 73°F
Conditionnement:
15m
Code produit. 10271671
Marque: Thermo Scientific™ 80300060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez un travail de haute pureté avec cette tubulure de qualité ester, qui présente une excellente résistance à l’abrasion et aux flexions, ainsi qu’une faible résilience à la température.
Réalisez vos applications de haute pureté avec cette tubulure en PUR de qualité ester Thermo Scientific™ Nalgene™ 280, qui présente une résistance exceptionnelle à l’abrasion et à la fatigue de souplesse, ainsi qu’une excellente résilience aux basses températures.
Caractéristiques :
  • Ne contient pas de plastifiants et ne contient que de faibles niveaux de substances extractibles pour les applications de haute pureté
  • Résistance chimique supérieure aux matériaux combustibles, aux huiles et à certains solvants (pas recommandée pour les solutions aqueuses)
  • Résistante à l’ozone atmosphérique, aux hydrocarbures aliphatiques et aux produits pétroliers pour la polyvalence et une plus longue durée de vie
  • Cette tubulure transparente non autoclavable est marquée toutes les 12 po pour la découpe et peut être stérilisée au gaz
  • Idéale pour les applications de pompe péristaltique
Informations de commande : En boîtes de 50 pi (15,2 m)
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Diamètre (métrique) interne 0.63 cm
Matériau PUR
Diamètre (impériale) externe 3/8 in
Diamètre (métrique) externe 0.95 cm
Longueur totale (impériale) 50 ft
Longueur totale (métrique) 15.24 m
Épaisseur (impériale) 1/16 in
Épaisseur (métrique) 0.16 cm
Quantité d’emballage 50
Couleur Transparent
Dureté 65 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 6 x dia. ext.
Pression maximale 38 psig à 125°F (52°C), 76 psig à 73°F (23°C), 76 psig at 73°F
Max. Operating Temperature (English) 185°F
Max. Operating Temperature (Metric) 85°C
Type de produit Tubulure flexible
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.