Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure linéaire en PEBD Nalgene™ 489, dia. int. 3/8
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526152
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 in
1/4 in
1/8 in
3/8 in.
5/8 in
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Pression maximale:
107 psig à 145°F (63°C), 214 psig à 73°F (23°C), 214 psig at 73°F
152 psig à 73°F (23°C), 76 psig à 145°F (63°C), 76 psig at 145°F
179 psig à 145°F (63°C), 358 psig à 73°F (23°C), 358 psig at 73°F
48 psig à 145°F (63°C), 96 psig à 73°F (23°C), 96 psig at 73°F
59 psig à 145°F (63°C), 118 psig à 73°F (23°C)
Conditionnement:
30.40m
30.48m
30m
Code produit. 11384665
Marque: Thermo Scientific™ 80100125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Visualisez facilement les niveaux de liquide grâce à cette tubulure translucide en PEBD linéaire 489, économique et très adaptée à une utilisation en laboratoire et industrielle.
Visualisez facilement les niveaux de liquide avec la tubulure linéaire en PEBD translucide Thermo Scientific™ Nalgene™489. Économique et hautement appropriée pour une utilisation en laboratoire et industrielle, cette tubulure en PEBD est moins flexible que les tubes en PVC Nalgene 180, mais peut être courbée pour faciliter les montages.
Caractéristiques :
  • La tubulure semi-rigide (duromètre 50 Shore D) est peu coûteuse et excellente pour un usage industriel et en laboratoire
  • Non toxique, inodore et sans goût, cette tubulure de qualité alimentaire est conforme à la norme 21 CFR 177.1520 relative à l’emballage des denrées alimentaires
  • La tubulure peut être pliée pour faciliter les configurations, elle peut être stérilisée chimiquement pour une utilisation répétée et elle offre une résistance chimique supérieure
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux réglementations de la FDA relatives à l’utilisation de denrées alimentaires.
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/8 in
Diamètre (métrique) interne 3,18 mm
Matériau PEBD
Diamètre (impériale) externe 1/4 in
Diamètre (métrique) externe 6,35 mm
Longueur totale (impériale) 100 ft
Longueur totale (métrique) 30.48 m
Épaisseur (impériale) 1/16 in
Épaisseur (métrique) 0.16 cm
Quantité d’emballage 1 article de tubulure de 100 pi de long
Couleur Translucide
Dureté Duromètre 50(D)
Flexibility Rayon de courbure de 8 x dia. ext.
Pression maximale 179 psig à 145°F (63°C), 358 psig à 73°F (23°C), 358 psig at 73°F
Max. Operating Temperature (English) 175°F
Max. Operating Temperature (Metric) 79°C
Type de produit Tubulure semi-rigide
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Remarque : non conforme à la norme NSF 51 en matière d’utilisation en zone alimentaire.