Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone durcie au platine 50 Nalgene™
Code produit. 10584821
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/8 in
Diamètre (impériale) externe:
1 in
1 à 2 in.
1/2 in
1/4 in
1/8 po
11/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
7/8 in
9/16 in
Conditionnement:
1 pièce
15.20m
15m
Code produit. 10584821
Marque: Thermo Scientific™ 80600020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Elle minimise l’absorption des protéines et des produits alimentaires. Sa surface à faible liaison rend cette tubulure flexible et durable idéale pour de nombreuses applications de pompage et de transfert.
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Flexible et durable, la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 est dotée d’une surface à faible liaison, ce qui la rend idéale dans une variété d’applications de pompe et de transfert, dans les industries pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et l’industrie des aliments et des boissons.
Cette tubulure de haute pureté et translucide ne contient aucun plastifiant à base de phtalate ni de peroxyde qui pourrait se lixivier dans le liquide transporté.
  • Sans saveur, inodore, non cytotoxique, non pyrogénique et non hémolytique.
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au durimètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en boîte de 50 pi (15,2 m).
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA, de l’USDA et de la Pharmacopée américaine (éd. 24) de classe VI relatives aux matériaux plastiques ainsi qu’aux normes sanitaires 3A.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/16 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 1/8 po
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft
Longueur totale (métrique) 15.24 m
Épaisseur (impériale) 0.03125 in
Épaisseur (métrique) 0.08 cm
Quantité d’emballage 50
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Pression maximale 9 psig à 320°F (160°C)
Max. Operating Temperature (English) 450°F
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C
Type de produit Tubulure flexible