Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Description
Réduisez l’absorption des protéines et produits alimentaires avec la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 pour pompes péristaltiques.Cette tubulure flexible et durable est dotée d’une surface à faible adhérence, ce qui la rend idéale pour une large gamme d’applications de pompes et de transfert dans les domaines de la pharmacologie, des laboratoires, de la fabrication de bioprocédés et de l’industrie des aliments et des boissons.
- Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
- Exempte de plastifiants contenant des phtalates ou des peroxydes susceptibles de se répandre dans les liquides transportés
- Surface à faible liaison pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires.
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au durimètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en rouleau de 25 ′ (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes sanitaires de la FDA, l’USDA, la pharmacopée des États-Unis classe VI, 24e édition et 3A |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/8 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 cm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
| Quantité d’emballage | 25 Pk. |
| Taille de la tubulure | 16 |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |