Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Code produit. 10350741
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
13/16 po
21/32 in
9/16 in.
Conditionnement:
7.60m
23°C
Code produit. 10350741
Marque: Thermo Scientific™ 80613070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
23°C
Use this durable silicone tubing for a variety of pump and transfer applications, including pharmaceutical, laboratory, and bioprocess manufacturing.
Utilisez la tubulure en silicone tressé durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 dans une variété d’applications de pompe et de transfert, notamment dans les applications pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et les applications des aliments et des boissons. Cette tubulure durable et de haute pureté est dotée d’une tresse de polyester pour améliorer la sécurité, la pression et la résistance aux pliures.
Dotée d’une surface à faible liaison pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires.
  • Ne contient aucun plastifiant à base de phthalate ou peroxyde susceptible d’être entraîné dans les liquides transportés
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Autoclavable ; également stérilisable par rayons gamma, processus chimiques et oxyde d’éthylène
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 65
Informations de commande :
Emballage double en boîte de 25 pi (7,6 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 in.
Diamètre (métrique) interne 6,35 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 9/16 in.
Diamètre (métrique) externe 14,29 mm
Longueur totale (impériale) 25 pi
Longueur totale (métrique) 7,6 m
Épaisseur (impériale) 3/64 in.
Épaisseur (métrique) 3,97 mm
Quantité d’emballage 1 tube, 25-ft. long
Couleur Translucide
Dureté 65 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure 4 x dia. ext.
Pression maximale 78 psig à 320°F (160°C)
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Type de produit Tubulure tressée souple
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.