Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure Nalgene™ 870, dia. int. 3/8
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526163
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 in
1/4 in
1/8 in
3/64 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in
1/8 po
3/16 po
3/8 in
Conditionnement:
15m
7.50m
7.62m
Code produit. 11394685
Marque: Thermo Scientific™ 80510125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez la tubulure translucide Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 pour le transfert des liquides chimiques agressifs et corrosifs.
Utilisez la tubulure translucide Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 pour le transfert des liquides chimiques agressifs et corrosifs. Utile sur une plage de températures très large (-270°C à +260°C) avec une faible absorption d’eau. Idéale pour une utilisation à basse pression avec des raccords mécaniques à compression à température ambiante. Les matériaux de qualité alimentaire sont conformes à la norme 21 CFR 177.1520 relative au conditionnement alimentaire.
  • Plage de températures plus importante : -270 ° à +260 °C (-518 ° à +500 °F)
  • Niveau d’inertie élevé pour les applications de haute pureté
  • Stérilisable à l'autoclave, au gaz, à la chaleur sèche et aux désinfectants mais pas par irradiations.
  • Deux rouleaux de 25 ft par boîte, excepté pour les tubulures de grande taille.
  • Autoclavables / PFA
Remarque :
Ne doit pas être stérilisée par irradiation. Ne doit pas être utilisée avec un métal alcalin fondu, la fluorine et ses précurseurs à des températures élevées ou avec de l’acide perchlorique concentré.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Les matériaux de qualité alimentaire sont conformes à la norme 21 CFR 177.1520 relative au conditionnement alimentaire
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/16 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau PFA
Diamètre (impériale) externe 1/8 po
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft
Longueur totale (métrique) 15.24 m
Épaisseur (impériale) 0.0312 in
Épaisseur (métrique) 0.08 cm
Quantité d’emballage 25
Couleur Transparent
Dureté Dosimètre 60(D)
Flexibility Rayon de courbure 10XOD
Pression maximale 478 psig
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Type de produit Tubulure semi-rigide
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.