Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure Nalgene™ 890
Description
Réalisez des applications de laboratoire exigeantes avec les tubulures Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 qui résistent à la plupart des substances chimiques connues à température ambiante et supportent des températures élevées. Ces tubulures translucides semi-rigides sont également utilisées dans des applications de laboratoires exigeantes telles que la chromatographie, l’analyse de métaux présents à l’état de traces, l’échantillonnage pour mesurer la pollution, les procédures de catalyse hautement réactives, les tests de corrosion métallurgique, les travaux de pharmacologie, les dissolutions et la gravure à l’acide chaud.
Caractéristiques :
- Caractéristiques antiadhésives supérieures facilitant le mouvement des composés agressifs visqueux
- Stérilisable à l’autoclave, au gaz, à la chaleur sèche et aux désinfectants
Informations de commande :
Conditionnement par deux unités, d’une longueur de 7,6 m (25 pieds), par carton
.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1550 relative au contact avec les denrées alimentaires. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 3/16 po |
| Diamètre (métrique) interne | 4,76 mm (3/16 in) |
| Matériau | FEP |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 15.24 m |
| Épaisseur (impériale) | 1/32 in |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Ne doit pas être stérilisée par irradiation.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.