Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure Nalgene™ 890
Réalisez des applications de laboratoire exigeantes avec les tubulures Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 qui résistent à la plupart des substances chimiques connues à température ambiante et qui supportent des températures élevées.
Marque: Thermo Scientific™ 8050-0500
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.42000kg
Description
Réalisez des applications de laboratoire exigeantes avec les tubulures Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 qui résistent à la plupart des substances chimiques connues à température ambiante et supportent des températures élevées. Ces tubulures translucides semi-rigides sont également utilisées dans des applications de laboratoires exigeantes telles que la chromatographie, l’analyse de métaux présents à l’état de traces, l’échantillonnage pour mesurer la pollution, les procédures de catalyse hautement réactives, les tests de corrosion métallurgique, les travaux de pharmacologie, les dissolutions et la gravure à l’acide chaud.
Caractéristiques :
- Caractéristiques antiadhésives supérieures facilitant le mouvement des composés agressifs visqueux
- Stérilisable à l’autoclave, au gaz, à la chaleur sèche et aux désinfectants
Informations de commande :
Conditionnement par deux unités, d’une longueur de 7,6 m (25 pieds), par carton
.
Spécification
Tubulure semi-rigide | |
Autoclavables | |
11 mm | |
1/2 po | |
50 pieds | |
1/32 po | |
Two rolls of tubing 25 ft. in length | |
Duromètre 58(D) | |
30 psig à 185°F (85°C), 60 psig à 73°F (23°C) | |
205°C |
Conforme à la norme FDA 21 CFR 177,1550 relative au contact avec les denrées alimentaires. | |
7/16 po | |
FEP | |
13 mm | |
15,24 m | |
0,08 cm | |
Transparent | |
Rayon de courbure 8 x dia. ext. | |
400°F |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Ne doit pas être stérilisée par irradiation.