Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en PVC transparent tressé Nalgene™ 980
Code produit. 13183523
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,763 mm
6,35 mm
7,94 mm
9,525 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
9,525 mm
11,11 mm
12,7 mm
14,29 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
46,57 mm
Pression maximale:
140 psig à 73°F (23°C), 70 psig à 125°F (52°C), 70 psig at 125°F
230 psig à 73°F (23°C)
230 psig à 73°F (23°C), 115 psig à 125°F (52°C)
250 psig à 73°F (23°C), 125 psig à 125°F (52°C)
276 psig à 73°F (23°C)
276 psig à 73°F (23°C), 138 psig à 125°F (52°C)
88 psig à 125°F (52°C), 176 psig à 73°F (23°C)
Conditionnement:
15m
Code produit. 13183523
Marque: Thermo Scientific™ 80050040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pliez facilement ces tubes en PVC transparent tressé pour une mise en place aisée et autorisez une plus étroite compression des raccords à sertir pour un ajustement sûr. Conçus pour les applications à haute pression, ces tubes sont plus flexibles que la plupart des tubes en PVC renforcé des concurrents.
Les tubes en PVC transparent tressé Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 se plient facilement pour une mise en place aisée et permettent une plus étroite compression des raccords à sertir pour un ajustement sûr. Conçus pour les applications à haute pression, ces tubes sont plus flexibles que la plupart des tubes en PVC renforcé des concurrents. Fabriqués en matériaux de qualité alimentaire, ces tubes portent un ID et la mention de la pression de fonctionnement pour faciliter l’identification et le renouvellement des commandes.
Caractéristiques :
  • Ne transmettent pas de goût, ce qui en fait des produits adaptés à un usage alimentaire
  • Dureté (Shore A) de 65.
  • Plus flexibles que de nombreux tubes renforcés concurrents
  • Parfaitement adaptés à une utilisation avec des acides faibles, des bases faibles et solutions salines
  • Déconseillés pour les applications sous vide
  • Fabriqués avec de strictes tolérances d’ID
Informations de commande :
En boîte de 50 ′ (15,2 m).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux réglementations de la FDA relatives à l’utilisation de denrées alimentaires.
Description Tressé
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/16 po
Diamètre (métrique) interne 4,763 mm
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 3/8 po
Diamètre (métrique) externe 9,525 mm
Longueur totale (impériale) 50 pi
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (impériale) 3/32 po
Épaisseur (métrique) 2,38 mm
Quantité d’emballage 1 article de tubulure de 50 pi de long
Couleur Transparent
Dureté Duromètre 65(A)
Flexibility Rayon de courbure de 6 x dia. ext.
Pression maximale 276 psig à 73°F (23°C)
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Type de produit Tubulure souple tressée
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.