Learn More
Thermo Scientific™ écran de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific Nalgene™
Il existe deux modèles autoportants d’écrans de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific Nalgene.
246.00€ - 393.00€
Spécification
Description | Écran de protection contre les radiations bêta, haut incliné |
---|---|
Matériau | acrylique |
Profondeur (impériale) intérieure | 12 po |
Profondeur (métrique) intérieure | 30 cm |
Épaisseur (impériale) | 0,37 po |
Alert:
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) intérieure | Largeur (métrique) intérieure | Hauteur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) intérieure | Largeur (métrique) intérieure | Hauteur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10352611
|
Thermo Scientific™
6700-1812 |
30 cm | 30 cm | 46 cm |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10119840
|
Thermo Scientific™
6700-2418 |
30 cm | 46 cm | 61 cm |
393.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Il existe deux modèles autoportants d’écrans de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific™ Nalgene™.
Arrêtent les isotopes radioactifs bêta (32P et 35.).
- transparents, 0,95cm d’épaisseur.
- autoportants et stables.
- stoppe les isotopes radioactifs bêta (32P et 35).
- écran incurvé offrant une excellente visibilité sur le plan de travail et garantissant une protection optimale de l’utilisateur.
- protège la paillasse des points chauds
- base de 30cmin. de profondeur.
- peut être utilisé comme écran de protection anti-bêta autonome ou comme conteneur à déchets.
Spécification
Écran de protection contre les radiations bêta, haut incliné | |
12 po | |
0,37 po | |
Les deux écrans sont conformes à la norme OSHA 29 CFR partie 1910,1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène. |
acrylique | |
30 cm | |
9 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.