Learn More
Thermo Scientific™ Burette Thermo Scientific Nalgene™ avec corps en acrylique, pointe en polyméthylpentène, robinet et bouchon en Teflon™ TFE (tetrafluoroéthylene)
GREENER_CHOICE
Code produit. 11335584
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
4 pièces
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.
Code produit. 11335584
Marque: Thermo Scientific™ 36500050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.
Effectuez des applications avec précision grâce à ces burettes en acrylique avec pointe en PMP, robinet d’arrêt en TFE et bouchon, conformes aux normes ASTM E287.
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
De transparence supérieure, durables, facile à utiliser et plus sûres que le verre. S'utilisent avec des acides et des bases (en se conformant aux instructions d'emploi). Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques.
  • Les burettes sont résistantes et supportent bien les acides et bases dilués utilisés comme titrants (hormis l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium).
  • Plage de pH idéale : de 1 à 14 ; compatibles avec des concentrations d'acides à 5% et de bases à 30% convenant à une large variétés de titrants
  • Transparent/gradué
  • Classe B, conformes aux normes ASTM E287
  • Robinet d’arrêt de rechange disponible pour burette de 25 ml uniquement (3650-0025), commander l’article 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 719 mm
Matériau Acrylique
Graduations 0,10 ml
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,10 ml
Type Burette
Class Classe B.
Certifications/Conformité ASTM E287
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.