Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles graduées autoclavables Nalgene™, 7.6 L
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4522024
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.6 L (8 qt.)
10.4 L
13.2 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10345801
Marque: Thermo Scientific™ 70120080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent une variété de substances, y compris des liquides chimiques et corrosifs, dans ces seaux gradués robustes et autoclavables.
Stockez un grand nombre de substances, y compris des liquides chimiques et corrosifs, dans les seaux gradués autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™, à la fois robustes et pratiques, une nécessité pour le laboratoire. Ces seaux de laboratoire multifonctions en polypropylène sont entièrement autoclavables et offrent une excellente résistance chimique.
  • Les seaux blancs en polypropylène offrent une construction robuste pour une utilisation durable en laboratoire.
  • L’anse métallique revêtue de polyéthylène permet une prise confortable et solide.
  • Graduation moulée en pintes et en litres faciles à lire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 7.6 L (8 qt.)
Graduations Moulée
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8 pintes .
Description Godet gradué en PP 7,6L
Comprend Poignée
Quantité 1 Ea.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.