Learn More
Thermo Scientific™ Dessiccateurs en polypropylène autoclavables Nalgene™ Corps bleu avec couvercle transparent en polycarbonate
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520587
Click to view available options
Hauteur (métrique):
149 mm
262 mm
Diamètre (métrique) interne:
149 mm
246 mm
Conditionnement:
1 pièce
Ne pas utiliser d’acides concentrés pour la dessiccation.
Code produit. 10451751
Marque: Thermo Scientific™ 53090250
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ne pas utiliser d’acides concentrés pour la dessiccation.
Voyez facilement le contenu avec ces dessiccateurs en polypropylène autoclavables dotés d’un couvercle transparent en PC et d’un corps robuste et résistant à tous les desséchants solides.
Visualisez facilement le contenu avec les dessiccateurs en polypropylène autoclavables Thermo Scientific™ dotés d’un corps robuste et hautement résistants à tous les desséchants solides. Ces dessiccateurs disposent d’un couvercle en polycarbonate transparent. Le petit modèle (5315-0150) est livré avec une plaque en aluminium de 140 mm. La plaque pour le grand modèle (5309-0250) est vendue séparément.
  • Couvercle en polycarbonate (PC) transparent avec rebord creux pour éviter le dépôt de graisse sur la paillasse lorsque le couvercle est déposé
  • Aucun joint requis, seulement un peu de graisse
  • Grand dessiccateur (Réf. 5310-0250) acceptant n’importe quelle plaque de dessiccateur standard de 230 mm, par exemple Réf. 5312-0230 (vendue séparément)
  • Autoclavable ; un autoclavage répété réduit la durée de vie du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Description Dessiccateur PP/PC 250 mm
Modèle d’armoire Chargement par le haut
Matériau Polypropylène, polycarbonate
Dégagement max. au-dessus de la plaque 1,27 cm (5.6 in)
Nbre d’étagères 1 (vendu séparément)
Nb par paquet 1
Hauteur (impériale) 10.32 po
Hauteur (métrique) 262 mm
Diamètre (impériale) interne 9,68 po
Diamètre (impériale) externe 13 po
Diamètre (métrique) interne 246 mm
Diamètre (métrique) externe 330 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.