Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes en polypropylène autoclavables Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520927
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
2.8 L
3.1 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10331011
Marque: Thermo Scientific™ 69021000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Autoclavez à plusieurs reprises vos instruments et votre matériel de laboratoire grâce à ces bacs en polypropylène autoclavables à la structure renforcée.
Les bacs autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene sont réutilisables pour l'autoclavage d'instruments et de matériel de laboratoire.
Construction ultra-robuste, rebords renforcés. Angles arrondis pour un nettoyage facile.
  • Coniques pour faciliter l’empilage et gagner de l’espace
  • Bords retournés pour plus de rigidité afin de permettre le transport d’un contenu lourd
  • La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Dimensions (L x l x H) 260 x 159 x 64 mm (10.25 x 6.25 x 2.5 in)
Description Cuve autoclavable en polypropylène
Hauteur (métrique) 64 mm
Longueur (métrique) 260 mm
Matériau Polypropylène
Type Cuve autoclavable
Largeur (métrique) 159 mm
Longueur (impériale) 10 1/4 pouces
Nb par paquet 1
Hauteur (impériale) 2 1/2 pouces
Largeur (impériale) 6 1/4 pouces
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.