Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs 2-pièces Büchner Nalgene™, en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4525022
Click to view available options
Capacité (métrique):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diamètre (métrique) supérieur:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10657711
Marque: Thermo Scientific™ 42800550
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les entonnoirs en PP à deux pièces légers et durables pour un nettoyage facile. Ces entonnoirs ne sont pas sujets à l’écaillement, à la fissuration ou à la casse.
Les entonnoirs 2-pièces en polypropylène Büchner Thermo Scientific™ Nalgene sont légers et durables.
Les parties inférieure et supérieure peuvent être séparées pour faciliter leur nettoyage—elles ne sont pas sujettes aux ébréchures, aux fissures ni aux cassures.
  • Ces entonnoirs robustes consistent en un récipient et un entonnoir avec une plaque perforée. Ils sont faciles à nettoyer et offrent une bonne résistance aux produits chimiques
  • Toutes les tailles sont entièrement en polypropylène et autoclavables à 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 59 mm
Capacité (métrique) 83 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 104 mm
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoir Buchner PP de 55 mm
Longueur (métrique) du tube 45 mm
Quantité 8
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.