Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs à déchets présentant un risque biologique Nalgene™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10481022
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
5,5 L
19 L
57 l
Diamètre (métrique) externe:
22 cm
28 cm
34 cm
Hauteur (métrique):
28 cm
43 cm
74 cm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Product Code. 10481022
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 63700015
Only null left
Add to basket
Add to basket
Procédez au confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce à ces conteneurs à déchets présentant un risque biologique intégrant un processus pratique de stérilisation en une seule étape et permettant la mise au rebut des matériaux d’une seule main.
Procédez au confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce aux conteneurs pour déchets présentant un risque biologique Thermo Scientific™ Nalgene™ disposant d’un processus pratique de stérilisation en une seule étape, rendant inutile le retrait du sac. L’ouverture pratiquée dans le couvercle permet une mise au rebut des matériaux à l’aide d’une main et limite l’exposition aux déchets infectés. Les récipients peuvent accueillir des sacs autoclavables de taille standard.
Caractéristiques :
  • Insensibles à la rouille, aux déformations ou aux perforations contrairement aux autres matériaux
  • Conformes à la norme OSHA américaine CFR 29 partie 1910.1030 relative à une utilisation en tant que protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène
  • Autoclavables / Risque biologique
  • Symbole imprimé en anglais et en espagnol
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 15 gal
Certifications/Conformité Norme OSHA américaine CFR 29 Partie 1910,1030
Diamètre (impériale) externe 13,25 in
Capacité (métrique) 57 l
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Conteneur à déchets biologiquement dangereux
Hauteur (impériale) 29 po
Hauteur (métrique) 74 cm
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Diamètre (métrique) externe 34 cm
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.