Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs à déchets présentant un risque biologique Nalgene™
Description
Procédez au confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce aux conteneurs pour déchets présentant un risque biologique Thermo Scientific™ Nalgene™ disposant d’un processus pratique de stérilisation en une seule étape, rendant inutile le retrait du sac. L’ouverture pratiquée dans le couvercle permet une mise au rebut des matériaux à l’aide d’une main et limite l’exposition aux déchets infectés. Les récipients peuvent accueillir des sacs autoclavables de taille standard.
Caractéristiques :
- Insensibles à la rouille, aux déformations ou aux perforations contrairement aux autres matériaux
- Conformes à la norme OSHA américaine CFR 29 partie 1910.1030 relative à une utilisation en tant que protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène
- Autoclavables / Risque biologique
- Symbole imprimé en anglais et en espagnol
.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,5 gal |
| Certifications/Conformité | Norme OSHA américaine CFR 29 Partie 1910,1030 |
| Diamètre (impériale) externe | 8,75 po |
| Capacité (métrique) | 5,5 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Conteneur à déchets biologiquement dangereux |
| Hauteur (impériale) | 11 po |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.