Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs à déchets présentant un risque biologique Nalgene™
Effectuez un confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce à ces conteneurs disposant d’un processus pratique de stérilisation en une seule étape et qui permettent la mise au rebut des matériaux d’une seule main.
343.00€ - 646.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OSHA américaine CFR 29 Partie 1910,1030 |
---|---|
Matériau | PP |
Stérilité | Non stérile |
Type | Conteneur à déchets biologiquement dangereux |
Nbre par carton | 1 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10556551
|
Thermo Scientific™
6370-0004 |
5,5 L | 22 cm | 28 cm |
343.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10712951
|
Thermo Scientific™
6370-0005 |
19 L | 28 cm | 43 cm |
514.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10481022
|
Thermo Scientific™
6370-0015 |
57 l | 34 cm | 74 cm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Procédez au confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce aux conteneurs pour déchets présentant un risque biologique Thermo Scientific™ Nalgene™ disposant d’un processus pratique de stérilisation en une seule étape, rendant inutile le retrait du sac. L’ouverture pratiquée dans le couvercle permet une mise au rebut des matériaux à l’aide d’une main et limite l’exposition aux déchets infectés. Les récipients peuvent accueillir des sacs autoclavables de taille standard.
- Insensibles à la rouille, aux déformations ou aux perforations contrairement aux autres matériaux
- Conformes à la norme OSHA américaine CFR 29 partie 1910.1030 relative à une utilisation en tant que protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène
- Autoclavables / Risque biologique
- Symbole imprimé en anglais et en espagnol
Spécification
Norme OSHA américaine CFR 29 Partie 1910,1030 | |
Non stérile | |
1 |
PP | |
Conteneur à déchets biologiquement dangereux | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.