Learn More
Thermo Scientific™ Flacons ronds à col étroit Nalgene™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10512045
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000mL
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10512045 60 ml 20 mm 1000 pièces
10232913 30 ml 20 mm 1000 pièces
10446663 125 ml 24 mm 500 pièces
10777633 250 ml 24 mm 250 pièces
10622064 500 ml 28 mm 125 pièces
10354293 1000mL 38-430 mm -
6 options
Code produit. 10512045
Marque: Thermo Scientific™ 3120060002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez le stock permanent de ces flacons en PPCO naturels à col étroit avec bouchon grâce à cette option de conditionnement en vrac.
Assurez le stock permanent de flacons Boston ronds transparents en PPCO naturels à col étroit Thermo Scientific™, durables et résistants aux produits chimiques avec bouchon grâce à cette option conditionnée en vrac. Ces flacons sont fabriqués à partir d’un copolymère de polypropylène naturel et sont dotés de bouchons en polypropylène.
Caractéristiques :
  • Durable
  • Translucide
  • Autoclavables/Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 200 ml (2 oz)
Couleur Naturel
Description Flacon Boston rond à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 85 mm
Type de produit Flacon rond Boston à col étroit
Hauteur (impériale) 3,36 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Oui (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.