Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds en PEHD ambré opaque à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10150903
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10150903 30 ml 20 mm 1000 pièces
10660334 60 ml 20 mm 1000 pièces
10757113 125 ml 24 mm 500 pièces
10445323 250 ml 24 mm 250 pièces
10099012 500 ml 28 mm 125 pièces
10008832 1 l 38-430 mm 50 pièces
6 options
Code produit. 10150903
Marque: Thermo Scientific™ 3120040001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez la transmission de la lumière UV et protégez les liquides photosensibles à l’aide de ces flacons en PEHD ambrés opaques, idéaux pour les applications de conditionnement.
Réduit la transmission de la lumière UV et protège les liquides sensibles à la lumière en utilisant les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston ronds à col étroit en PEHD Ambre opaque avec bouchon. Ces flacons sont parfaits pour les applications d’emballage.
  • Bouteilles à col étroit en PEHD ambré opaque avec bouchon en polypropylène ambré opaque
  • Les parois uniformes sont résistantes aux fissures ou aux perforations
  • Bouchons sans revêtement inclus
  • Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
  • Conformes aux normes USP relatives aux récipients résistants à la lumière
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 200 ml (1 oz)
Couleur Ambré opaque
Description Flacon Boston rond à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré opaque
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,35 in
Hauteur (impériale) 2,4 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Oui (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.