Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds en PEHD blanc opaque Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10344673
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10344673 60 ml 20 mm 1000 pièces
10088962 30 ml 20 mm 1000 pièces
15800170 125 ml 24 mm 500 pièces
10282713 250 ml 24 mm 250 pièces
10621484 500 ml 28 mm 125 pièces
10776923 1 l 38-430 mm 50 pièces
6 options
Code produit. 10344673
Marque: Thermo Scientific™ 3620080002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécifiquement conçus pour une utilisation en laboratoire exigeante, ces flacons fiables et durables sont blancs opaques pour une utilisation avec des produits photosensibles et offrent une excellente résistance chimique.
Protégez les produits photosensibles grâce aux flacons Boston en PEHD blanc opaque ronds Thermo Scientific™ Nalgene™ résistants aux produits chimiques sans bouchon. Spécifiquement conçus pour une utilisation en laboratoire exigeante, ces flacons fiables et durables répondent aux spécifications des récipients résistants à la lumière selon les exigences de l’USP, dernière édition.
  • PEHD blanc opaque
  • Conformes aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
  • Rigides et translucides, excellente résistance chimique
  • Conviennent à la congélation à -100°C
  • Étanches†
Informations de commande :
Emballés en vrac ; bouchons à commander séparément (série 362150).
Remarque :
Une grande variété de bouchons colorés sont disponibles séparément pour ces flacons. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 200 ml (2 oz)
Couleur Blanc opaque
Description Flacon Boston rond à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 85 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 3,34 in
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Non inclus
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.