Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de bouchons de scellage pour flacons à centrifuger Nalgene™
Description
Fournissez un niveau de fiabilité supplémentaire lors de l’exécution à des vitesses maximales grâce à l’assemblage de bouchons de scellage pour flacon de centrifugeuse Thermo Scientific™ Nalgene™, pour une utilisation avec des flacons à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 et 290 ml sélectionnés avec une taille de bouchon de 38 mm.
- Recommandé pour une utilisation avec des flacons de centrifugation Nalgene 250 ml avec bouchon de 38 mm. Voir l’insert de produit pour la compatibilité des flacons.
- La partie supérieure s’adapte solidement pour une utilisation à des vitesses maximales sans fuite
- Autoclavables / étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons de centrifugation Nalgene 250 ml recommandés
Inclut : Comprend un bouchon à vis et une bague d’épaulement en polypropylène, un bouchon Tefzel™ ETFE et un joint torique en fluoroélastomère Viton™ pour former un joint étanche† lorsqu’il est utilisé avec des flacons de centrifugation Nalgene.
Spécification
Type de bouchon | Bouchon de scellage pour flacon de centrifugeuse |
À utiliser avec (équipement) | Flacons de centrifugation Nalgene 250 et 290 ml 3120-0250, 3122-0250, 3123-0250, 3127-0250 |
Type de produit | Bouchon |
Description | Ensemble de bouchons de scellage pour flacons à centrifuger |
Matériau | Polypropylène, ETFE, fluoroélastomère, ETFE, Fluoroelastomer |
Nbre par carton | 2 |
Nb par paquet | 2 |
Matériau de revêtement | ETFE, Fluoroelastomer |
Autoclavable | Autoclavables |
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.