Learn More
Thermo Scientific™ Revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Nalgene™ CleanSheets™
Le revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene est idéal pour protéger les éviers ou pour la titration.
331.00€ - 590.00€
Spécification
Type de produit | Doublure de paillasse/tiroir |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Longueur (impériale) | 50 pi |
Longueur (métrique) | 15,2 |
Description | Revêtements de paillasse / tiroir en polyéthylène |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11394545
|
Thermo Scientific™
6283-1250 |
12 po | 50 pi |
331.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11304555
|
Thermo Scientific™
6283-1850 |
18 po | 50 pi |
590.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene est idéal pour protéger les éviers ou pour la titration.
Il peut être découpé à la dimension voulue, agrafé, fixé avec des punaises ou du ruban adhésif.
- Mousse de polyéthylène à cellules fermées dein. 3,2 mm d’épaisseur.
- Lisse, résistant, non absorbant.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Peut être découpé à la dimension ou la forme voulue.
Spécification
Doublure de paillasse/tiroir | |
50 pi | |
Revêtements de paillasse / tiroir en polyéthylène | |
1 |
Polyéthylène | |
15,2 | |
2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.