Learn More
Thermo Scientific™ Cuve cylindrique en polypropylène avec couvercle Nalgene™
Code produit. p-4525599
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 l
28 l
38 l
56,8 l
114 l
208 l
378 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10102211
Marque: Thermo Scientific™ 112000005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ne redoutez plus le craquèlement dû aux contraintes et augmentez la tolérance à de nombreux produits chimiques organiques avec les réservoirs en polypropylène avec couvercle, alternative économique aux réservoirs en acier inoxydable.
Ne redoutez plus le craquèlement dû aux contraintes et augmentez la tolérance à de nombreux produits chimiques organiques avec les réservoirs cylindriques en polypropylène avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™, alternative économique aux réservoirs en acier inoxydable.
  • Cuve cylindrique 8 à 303L
  • Couvercle à bord enveloppant
  • Disponible avec ou sans robinet verseur
  • FDA 21 CFR 177.1520*
  • Couvercle flottant
  • Recommandé sur cuves avec robinet, il réduit considérablement l'évaporation et l'oxydation
  • Sac de recouvrement Bioprocess
  • Sac usage unique stérile. Stérile. Economise le nettoyage et la stérilisation des cuves
  • Cuve cylindrique PP
  • Température d'utilisation 0/+104°C. Bonne résistance chimique et autoclavable
  • Particulièrement adapté à l'utilisation dans le domaine pharmaceutique et agroalimentaire
  • Cuve PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 11 po
Diamètre (métrique) externe 27,9 cm
Type Réservoir avec couvercle
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 5 gal
Capacité (métrique) 19 l
Hauteur (impériale) 15 po
Hauteur (métrique) 38,1 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.