Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne rectangulaire fluorée avec robinet Nalgene™ ; HDPE fluoré, robinet Tefzel™ ETFE, bouchon à visser en PP blanc fluoré
Description
Les bonbonnes rectangulaires fluorées Thermo Scientific™ Nalgene sune conception compacte pour le stockage et la distribution d’une diversité de solvants.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage et d’une poignée robuste en acier inoxydable. La surface fluorée (intérieure et extérieure) améliore les propriétés de barrière et réduit l’absorption des solvants tout en optimisant les performances du conteneur sur le long terme et d'empêcher toute perte due à la perméation.
Caractéristiques :
- Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 L
- Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
- La forme rectangulaire permet d’économiser de l’espace précieux
- Graduée
Inclut :
Robinet ETFE et bouchon à visser en polypropylène blanc fluoré
Avertissement :
Ne pas utiliser avec des liquides inflammables.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2.4 gal . |
| Capacité (métrique) | 9L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène fluoré |
| Taille du bouchon | 100mm |
| Couleur | Blanc (opaque) |
| Description | Bonbonne rectangulaire fluorée avec robinet |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 89mm |
| À utiliser avec (application) | Convient pour le stockage, la collecte et la distribution de nombreux solvants |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 358mm |
| Afficher plus |