Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de tubes cryogéniques pour stockage général à long terme Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520556
Click to view available options
Capacité:
25 tubes cryogéniques
40 tubes cryogéniques
50 tubes cryogéniques
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10100051
Marque: Thermo Scientific™ 50300510
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez la fonctionnalité de vos tubes cryogéniques avec ces supports de tubes et flacons de paillasse dans une variété de configurations de compartiments qui permet un bouchage et un débouchage d’une seule main.
Développez la fonctionnalité des produits de tubes cryogéniques grâce auux supports Thermo Scientific™ CryoTube™ — récipients de tubes de paillasse et de flacons pour un bouchage et un débouchage d’une seule main. La gamme de produits comprend des récipients Nalgene™ et Nunc™ de différentes tailles et configurations de compartiments.
  • Les inserts en PN viennent s’enclencher dans les bouchons des tubes cryogéniques Nalgene afin de faciliter l’identification des échantillons
  • Les supports de tubes cryogéniques de paillasse en PC sont équipés d’une fonction anti-rotation pour un bouchage et un débouchage à une main
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Anti-rotation Oui
Couleur Blanc
Matériau Polycarbonate
Type Porte-tube cryogénique
À utiliser avec (équipement) Cryotube
Capacité 50 tubes cryogéniques
Gamme de produits Nalgene
Matrice de tubes 5 x 10
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.