Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10199850
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
25 pièces
250 pièces
500 pièces
75 pièces
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Codice prodotto. 10199850
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 50110012
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques à filetage externe pour stockage à long terme général, parfaits pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
  • De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
  • Un filetage externe renforçant la technique aseptique
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
  • Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
  • Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diamètre (métrique) 12,7 mm
Type de produit Bouchon vissé cryogénique
Description Tube, non stérile, sans impression, 1,2 ml
Diamètre (impériale) externe 0.5 in
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1,2 ml
Forme du fond Conique
Matériau PP
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.5 in
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Exempt de RNase No
Gamme de produits Nalgene
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Anti-rotation Oui
Quantité d’emballage 1000/carton
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,04057 oz.
Exempt de DNase Non
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé Non
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato