Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Code produit. 10003917
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
Conditionnement:
Bracelet inviolable, pack de laboratoire
Conditionnement de laboratoire
Conditionnement en vrac
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 10003917
Marque: Thermo Scientific™ 375142
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et de validation associés grâce à ces flacons certifiés stériles et prêts à l’emploi.
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et de validation associés grâce aux flacons en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™, parfaits pour le stockage et le transport de matériaux biologiques. Les flacons offrent une excellente résistance chimique et supportent des conditions de stockage comprises entre -100°C et +120°C. Les flacons Biotainer sont certifiés stériles et prêts à l’emploi.
Caractéristiques principales :
  • Bouchons en polypropylène de 38 mm avec revêtement en silicone pour garantir une parfaite étanchéité†
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • Adaptés au stockage dans des conditions allant de -100° à +120°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Capacité (impériale) 135,3 oz.
Diamètre (impériale) 5,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Stockage et transport, Transportation ​
Comprend Biotainer, Lab-pack
Matériau HDPE
Nbre par carton 24/Cs.
Nb par paquet 8/Pk.
Conditionnement Conditionnement de laboratoire
Quantité 8 / boîte 24 / boîte
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 120°C
Certifications/Conformité USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1520
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 299 mm
Type de produit Storage Bottle
Hauteur (impériale) 11,77 in
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 143 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.