Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Versez facilement et précisément vos liquides grâce au bec verseur oblique intégré des jerricans en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™.
347.00€ - 490.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Blanc |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 53 B |
Type de bouchon | À vis |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375464
|
Thermo Scientific™
2240-0015 |
6 L |
347.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11385464
|
Thermo Scientific™
2240-0025 |
10 l |
490.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784364
|
Thermo Scientific™
2240-0050 |
20 L |
379.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grâce à leur bec verseur intégré oblique, les jerricanes en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une conception solide caractérisée par une large structure et un centre de gravité bas offrant une plus grande stabilité, permettent de verser avec facilité et précision. Une poignée intégrée et un fond bombé assurent une prise solide pour soulever et verser alors que la forme rectangulaire compacte optimise l’utilisation de l’espace de stockage limité.
Caractéristiques Principales :- Bec verseur intégré suffisamment long pour assurer un versement précis
- Bouchon 53B en polypropylène blanc avec attache pour éviter de le perdre
- Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 litres pour une distribution facilitée
- Gradués / Étanches†
Bouchon à vis en polypropylène blanc
Spécification
Blanc | |
53 B | |
Blanc | |
1 Ea. |
Polypropylène | |
À vis | |
PEHD | |
Jerrican |