Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes en PEHD Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520929
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10411191
Marque: Thermo Scientific™ 71200010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faites tremper du matériel de laboratoire ou créez des bains de glace grâce à ces cuvettes en PEHD de forme évasée pour permettre de les empiler et présentant une résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Trempez du matériel de laboratoire ou créez des bains de glace grâce aux cuvettes en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces cuvettes de forme conique à des fins d’empilage présentent une résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
  • Sans couvercle
  • Robustes et durables, de forme évasée pour permettre l’empilement
  • Poignées moulées et bords arrondis pour faciliter le transport et la manipulation
  • Résistants à la plupart des acides, bases et alcools pour une multitude d’utilisations en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 l
Dimensions (L x l x H) 14.125 x 12.125 x 5.625 po (36 x 31 x 14 cm)
Description Bacs robustes et durables, de forme évasée pour permettre l’empilement.
Hauteur (métrique) 14cm
Longueur (métrique) 36cm
Matériau HDPE
Type Bac
Largeur (métrique) 31cm
Longueur (impériale) 14.125 in
Nb par paquet 1
Hauteur (impériale) 5.625 in
Nbre par carton 6
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 12.125 in
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque:
ces bacs ne sont PAS autoclavables.