Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Code produit. 10204451
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 l
160 L
Largeur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longueur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Hauteur (métrique):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10204451
Marca: Thermo Scientific™ 141000065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable.
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable. Les réservoirs cylindriques en LLDPE pour applications intenses Thermo Scientific™ Nalgene™ sont résistants aux impacts, aux abrasions et à la plupart des acides, alcools et bases. Disponibles en tailles allant de 19 à 208 L.
Caractéristiques :
  • Moulés en une seule pièce, sans soudure
  • Épaisseur nominale de la paroi : 3,97 mm (5/32 po)
  • Une bride cannelée sur le sommet sert de renfort et de système de préhension pour le soulèvement
  • Peut être modifié avec un robinet installé en usine
  • Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Longueur (impériale) 24 in
Type Réservoir avec couvercles
Matériau PEBDL
Capacité (impériale) 40 gal
Capacité (métrique) 160 L
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 24 in
Hauteur (métrique) 61 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato