Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger grande vitesse en PC à fond rond Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10557571
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Longueur (métrique):
88,6 mm
99,8 mm
103,1 mm
103.1 mm
106 mm
114,0mm
164,3mm
Diamètre (métrique):
15,9 mm
16 mm
17,9 mm
25,3 mm
28,5 mm
28,8 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
40 pièces
Doivent être remplis au minimum à 80 % de leur capacité totale et être utilisés avec des bouchons à ajustement par friction (série DS3111) pour une centrifugation grande vitesse
Code produit. 10557571
Marque: Thermo Scientific™ 31170500
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Doivent être remplis au minimum à 80 % de leur capacité totale et être utilisés avec des bouchons à ajustement par friction (série DS3111) pour une centrifugation grande vitesse
Centrifugez vos échantillons avec succès à chaque fois grâce à la remarquable résistance mécanique et à la haute clarté optique de ces tubes à centrifuger grande vitesse en polycarbonate à fond rond.
Centrifugez vos échantillons à plusieurs reprises avec succès grâce à la remarquable résistance mécanique et à la haute clarté optique des tubes à centrifuger grande vitesse en polycarbonate à fond rond Thermo Scientific™ Nalgene™ conçus pour s’adapter aux rotors à grande vitesse.
Caractéristiques :
  • Supportent des températures allant de -135° à +135°C (-211° à +275°F)
  • Conçus pour une utilisation à 50 000 x g dans toutes les centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées (utilisés avec des bouchons à ajustement par friction de la série DS3111 pour des performances optimales)
  • Notre technique de moulage permet d’obtenir une épaisseur des parois uniforme pour une résistance accrue
  • Un diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
  • Rebord (sur les réf. 3117-1000 et 3117-9500) pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
  • Durée de vie plus longue que celles de tubes en polycarbonate
  • Autoclavable/Transparente
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 103,1 mm
Forme du fond Rond
Writing Area Non
Diamètre (métrique) 28,8 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x g
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.