Learn More
Thermo Scientific™ Cahiers de laboratoire Nalgene™ Deluxe avec pages en polyoléfine non enduite
Click to view available options
Couleur de couvercle:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les cahiers de laboratoire Thermo Scientific Nalgene™ Deluxe avec pages en polyoléfine non enduite conviennent parfaitement à la documentation des travaux de recherche en laboratoire.
Résistent aux environnements exigeants.
- La reliure en polyéthylène protège 100 pages en polyoléfine liées de façon permanente et résistantes aux produits chimiques.
- Les pages 23 x 29 cm (9,25 x 11,25 po) ont un fin quadrillage vert de 6 mm (0,25 po) pour faciliter la bonne organisation des notes, des dessins et des graphiques.
- Les pages sont compatibles avec les stylos à bille et les marqueurs indélébiles.
- Le cahier est lié et paginé de façon permanente pour assurer la sécurité et la traçabilité des données
Inclut :
Instructions pour la conservation des données, page destinée à l’édition du cahier et table des matières.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyoléfine |
| Réglé | Grid |
| Width (English) Page | 11,25 po |
| Longueur (impériale) de page | 9,25 po |
| Couleur de couvercle | Noir |
| Matériau du couvercle | Polyéthylène |
| Description | Lab Notebook PolyPaper™ Gridded 23.5 x 28.6 cm |
| Longueur (impériale) | 9,5 po |
| Longueur (métrique) | 241.3mm |
| Longueur (métrique) de page | 235mm |
| Afficher plus |