Learn More
Thermo Scientific™ Grands flacons en polypropylène ambré Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10748851
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
4L
8L
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10748851
Marque: Thermo Scientific™ 22040005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez les liquides photosensibles grâce à ces flacons ambrés qui réduisent l’exposition aux UV et offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Protégez les liquides photosensibles grâce aux flacons à col étroit ambré de grande taille Thermo Scientific™ Nalgene™, qui réduisent l’exposition aux UV. Utiles pour le stockage des produits chimiques et des étalons, ainsi que pour la collecte et le stockage de l’eau distillée, ces flacons présentent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Caractéristiques :
  • Coloration ambrée opaque diminuant la translucidité aux UV pour protéger les liquides photosensibles
  • Conformes aux exigences de la Pharmacopée américaine 23 relative à la translucidité lumineuse
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools apportant de la polyvalence à ces flacons lorsque l’exposition à la lumière doit être limitée
  • Les modèles de 4 et 8 l fournissent une anse intégrée sur des tailles plus importantes pour la fixation d’une étiquette d’identification
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavables/Étanches†
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.5 gal, 2 l
Capacité (métrique) 2 l
Capacité (impériale) 0.5 gal
Couleur Ambré
Description Flacon à col étroit ambré
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité Conformes aux normes de pharmacopée des États-Unis (éd. XXIII) relatives à la transmission de la lumière maximale
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 249 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 4,75 po
Hauteur (impériale) 9,8 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 121 mm
Type de bouchon Bouchon en PP
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.