Learn More
Thermo Scientific™ Flacons LDPE avec anses de transport Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521820
Click to view available options
Capacité (métrique):
2L
4L
8L
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10375841
Marque: Thermo Scientific™ 22020005
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recueillez et stockez l’eau distillée dans des flacons qui offrent flexibilité, résistance aux chocs et visibilité du contenu.
Stockez les produits chimiques et les étalons et collectez et stockez de l’eau distillée. Les flacons en PEBD à col étroit grand format Thermo Scientific™ Nalgene™ sont translucides et offrent flexibilité, résistance aux chocs et visibilité du contenu. La très faible teneur en métaux présents à l’état de traces du polyéthylène basse densité fait de ces flacons la solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces. Ces flacons offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • L’excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools en fait des flacons polyvalents
  • Ils peuvent être utilisés dans le congélateur à -100°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les modèles de 4 et 8 l fournissent une anse intégrée sur des tailles plus importantes pour la fixation d’une étiquette d’identification
  • La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 gal, 2 L
Capacité (métrique) 2L
Capacité (impériale) 0.5 gal
Couleur Naturel, translucide
Description Grand flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 25mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016.Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 249mm
Type de produit Grand flacon à col étroit
Hauteur (impériale) 9,8 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 121mm
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.