Learn More
Thermo Scientific™ Grands flacons en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521818
Click to view available options
Capacité (métrique):
2L
4L
8L
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10656531
Marque: Thermo Scientific™ 22030005
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez les produits chimiques corrosifs et l’eau distillée avec les flacons de PPCO à col étroit grand format, qui résistent à la plupart des acides, bases et alcools.
Stockez les produits chimiques corrosifs et l’eau distillée avec les flacons en PPCO à col étroit grand format Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, qui résistent à la plupart des acides, bases et alcools. Les grandes tailles de ces flacons en copolymère de polypropylène fournissent une anse intégrée.
Caractéristiques :
  • Les modèles de 4 et 8 l fournissent une anse intégrée sur des tailles plus importantes pour la fixation d’une étiquette d’identification
  • Son poids plus léger que les alternatives en verre facilitent le levage
  • La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
  • Capuchons sans joint assurant une étanchéité parfaite†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavables/Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en PP
Remarque :
Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave. Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 gal, 2 L
Capacité (métrique) 2L
Capacité (impériale) 0.5 gal
Couleur Naturel, translucide
Description Grand flacon à col étroit PP 2 L
Diamètre (métrique) intérieur de col 25mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016.Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Jetable Non
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 249mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 4,75 po
Hauteur (impériale) 9,8 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 121mm
Type de bouchon Bouchon à vis en PP
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.