Learn More
Thermo Scientific™ Grandes cuvettes de stérilisation en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520928
Click to view available options
Capacité (métrique):
9.5 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10586922
Marque: Thermo Scientific™ 69000010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séchez et stérilisez les instruments et le matériel de laboratoire avec ces grands bacs de stérilisation en polypropylène, dotés de bords retournés pour une rigidité supplémentaire et de poignées moulées pour un transport facile.
Séchez et stérilisez les instruments et produits de laboratoire grâce aux grandes cuves de stérilisation en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces cuvettes autoclavables sont également utiles pour la collecte et le lavage d’équipements de laboratoire sales. Ces cuvettes sont dotées de bords retournés pour une rigidité accrue et de poignées intégrées qui facilitent le transport.
  • Les bacs sont coniques pour s’imbriquer les uns dans les autres et prendre moins de place
  • La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 9.5 l
Dimensions (L x l x H) 361 x 311 x 143 mm (14,25 x 12,25 x 5,675 in)
Description Les cuves de stérilisation sont utiles pour le séchage et la stérilisation des instruments et du matériel de laboratoire ; collecte et lavage de l’équipement de laboratoire souillé
Hauteur (métrique) 143 mm
Longueur (métrique) 361 mm
Matériau Polypropylène
Type Cuve de stérilisation
Largeur (métrique) 311 mm
Longueur (impériale) 14,25 in
Nb par paquet 1
Hauteur (impériale) 5,675 in
Nbre par carton 6
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 12,25 in
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.