Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de distributeur en PEBD Nalgene™ pour flacons compte-gouttes : conditionnés en vrac
Description
Réalisez des applications pharmaceutiques et biotechnologiques avec les pointes de distribution en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons compte-gouttes, qui disposent d’un contrôle précis des gouttes. À utiliser avec les flacons compte-gouttes en PEBD Nalgene et les bouchons en PP de couleur.
- Polyéthylène basse densité
- Offerts en deux tailles de gouttes (40 μl ou 50 μl)
- Convient pour les flacons compte-gouttes Nalgene séries 312750 et 312751
- À utiliser avec les bouchons compte-gouttes Nalgene pour le codage couleur de vos réactifs
Informations de commande :
Les embouts des flacons compte-gouttes sont conditionnés en vrac, 2 000 / boîte. Commandez des flacons de compte-gouttes Nalgene (réf. 312750, 312751) et les bouchons colorés, (réf. 312760) séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 μl |
| Capacité (impériale) | 1,69 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PEBD |
| Nbre par carton | 2000 |
| Nb par paquet | 2000 |
| Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les embouts distributeurs pour flacons compte-gouttes répondent à la norme 21CFR177,1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. |
| Closure Included | Oui |
| Drop Size | 40 à 50 μl |
| Hauteur (métrique) | 16,5 mm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.