Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
82.10€ - 345.00€
Spécification
Type de produit | Bonbonne avec poignée |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 83B |
Description | Bonbonne ronde en PEBD avec poignée |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 64 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10792701
|
Thermo Scientific™
2210-0065 |
25 l |
155.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10782682
|
Thermo Scientific™
2210-0020 |
10 l |
82.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10670714
|
Thermo Scientific™
2210-0020 |
10 l |
345.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11371684
|
Thermo Scientific™
2210-0040 |
15 l |
338.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10250831
|
Thermo Scientific™
2210-0050 |
20 l |
124.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10119170
|
Thermo Scientific™
2210-0130 |
50 l |
298.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Les bonbonnes en LDPE sont dotés de grandes poignées et la résine est un excellent choix pour le stockage de réactifs sensibles aux catalyseurs de polymérisation.
- Poignées de transport intégrées
- Graduations moulées par incréments de 5 litres et de 1 gallon ; graduées “Pour stocker”
- Le bouchon en caoutchouc N° 13.5 peut être utilisé comme dispositif d’étanchéité
- Étanche (voir définition)
Spécification
Bonbonne avec poignée | |
83B | |
64 mm | |
Stockage et transport de réactifs | |
Non autoclavable |
PP | |
Bonbonne ronde en PEBD avec poignée | |
LDPE | |
Poignées | |
Blanc |