Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rondes en PEBD Nalgene™ avec robinet,
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9078007
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10528081
Marque: Thermo Scientific™ 23180020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recueillez et distribuez de l’eau distillée, des réactifs et des acides grâce aux bonbonnes rondes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet.
Recueillez et distribuez de l’eau distillée, des acides et des réactifs grâce aux bonbonnes en PEBD rondes Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes en polyéthylène basse densité disposent d’un raccord de robinet moulé pour plus de commodité, de robustesse et de résistance aux fuites.
  • Graduations moulées, incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
  • De grandes anses intégrales permettent de soulever confortablement les quatre plus grands modèles
  • Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
  • Étanches†
Informations de commande :
Fournies avec une anse sur le modèle de 1 gal (3,8 L), avec une poignée de transport sur tous les autres modèles. Le modèle de 1 gal n’est pas gradué.
Inclut :
Robinet et bouchon à vis en polypropylene avec joint en TPE † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc (opaque)
Description Bonbonnes Carboy rondes avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
Diamètre (métrique) externe 250 mm
À utiliser avec (application) Recueil et distribution d’eau distillée, d’acides et de réactifs
Graduations Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l
Hauteur (métrique) avec bouchon 389 mm
Comprend Poignées bretelles intégrales, bossage de robinet moulé
Matériau LDPE
Type de produit Bonbonne avec robinet