Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made Of Teflon™ PFA with Closure, 250mL
Code produit. 10199860
Click to view available options
:
Capacité : 8 oz (250 ml)
Code produit. 10199860
Marque: Thermo Scientific™ 16300008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons PFA à col étroit Thermo Scientific Nalgene présentent une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion.
Obtenez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons en Teflon™ PFA à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux substances chimiques et à la corrosion.
  • De -270°C à +250°C (de -454°F à +482°F)
  • Inertes à pratiquement tous les produits chimiques, sauf métaux alcalins en fusion, fluor à haute température et composés halogénés complexes à haute température et haute pression
  • Emballés individuellement
  • Autoclavables
  • Bouchon étanche† en PFA
Comprend :
bouchons à vis en PFA étanches et sans revêtement
Remarque :
dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250mL
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 24mm
Matériau Téflon PFA
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 38mm
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 146mm
Type de produit Flacon à col étroit
Hauteur (impériale) 5,74 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Téflon PFA
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 59mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.