Learn More
Thermo Scientific™ Flacons fluorés à col étroit Nalgene™ ; HDPE fluoré avec bouchon en PP fluoré, conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521756
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
Code produit. 10099442
Marque: Thermo Scientific™ 3120970004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons fluorés Thermo Scientific™ Nalgene sont efficaces pour conditionner certains solvants, huiles, substances chimiques et produit agricoles.
Les flacons fluorés Thermo Scientific™ Nalgene sont efficaces pour conditionner certains solvants, huiles, substances chimiques et produit agricoles.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
Caractéristiques :
  • Polyéthylène haute densité fluoré
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Alternative économique aux flacons de fluoropolymère.
  • Bouchons en polypropylène fluoré
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Un certificat du produit fournissant la cytotoxicité, la conformité à la norme USP classe VI et à la norme 21 CFR de la FDA et d’autres informations relatives à la conformité est disponible ou peut être recherché dans notre base de données des certificats de conformité
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,23 oz.
Couleur Translucide
Description Flacon fluoré à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PEHD fluoré
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Stérilité Non stérile
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 101 mm
Type de produit Flacon fluoré à col étroit
Largeur (impériale) 1,98 in
Hauteur (impériale) 3,97 in
Matériau du bouchon Polypropylène fluoré
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Couvercle
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.