Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
Marque: Thermo Scientific™ 312088-0004
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 10.65900kg
Description
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon en vrac. Avec une construction robuste et durable pour l’emballage, ces flacons sont dotés d’une fermeture à col étroit en polypropylène pour faciliter le versement. Le polyéthylène à faible densité naturel offre une excellente flexibilité, une excellente résistance aux chocs et une grande clarté.
Caractéristiques :- Incluent des bouchons en PP naturel
- Matériau idéal pour l’analyse des métaux à l’état de traces grâce à la faible teneur en métaux à l’état de traces du PEBD
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
4 oz., 125 ml | |
200 ml (4 oz) | |
Flacons de conditionnement à col étroit | |
PEBD | |
500 | |
Naturel, translucide | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
24-415 mm | |
À vis (conditionné en vrac, non assemblé) | |
Non | |
101 mm | |
Rond | |
1,99 in |
125 ml | |
Naturel, translucide | |
18 mm | |
500 | |
Flacon à col étroit | |
24 mm | |
Oui | |
PP | |
50 mm | |
3,97 in | |
Étroit | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.